1000420
USP
Abacavir Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1S,4R)-4-[2,6-Diamino-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
abacavir
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)N)N)[C@@H]1C[C@@H](C=C1)CO
InChI
1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1
chave InChI
ZKJUXHDSLJYKED-RQJHMYQMSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Moléculas pequenas são íons e compostos de peso molecular geralmente inferior a 900 daltons. Esses compostos podem ser separados e analisados de forma eficaz por HPLC, UHPLC e LC-MS, usando principalmente partículas de sílica ou fases estacionárias monolíticas com colunas de diversas composições (modificações) químicas.