Z777291
Antibodix® WCX-NP (5 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge and Holder
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Antibodix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
Antibodix®
fabricante/nome comercial
Sepax 602NP5-4001C
embalagem
1 ea of
Parâmetros
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 4 mm
Matriz
polymeric
Grupo ativo da matriz
weak cation exchange phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
non-porous
Faixa de pH operacional
2.0-12.0
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Antibodix User Manual
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)