Z777288
Antibodix® WCX-NP (3 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK, HPLC Column
About This Item
product name
Antibodix® WCX-NP3 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiais
PEEK
linha de produto
Antibodix®
fabricante/nome comercial
Sepax 602NP3P-4605
embalagem
1 ea of
Parâmetros
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
matriz
polymeric
Grupo ativo da matriz
weak cation exchange phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Antibodix User Manual
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)