Z777203
Proteomix® SAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
product name
Proteomix® SAX-NP10 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, stainless steel
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L50
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 403NP10-4605
embalagem
1 ea of
Parâmetros
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
matriz
spherical PS-DVB
polymeric
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Proteomix User Manual
Informações legais
Aplicação
pré-coluna
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.