Z777129
SRT®-C SEC-2000 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
product name
SRT®-C SEC-2000 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
Materiais
PEEK
Agency
suitable for USP L59
linha de produto
SRT®
peso molecular
>10,000,000
fabricante/nome comercial
Sepax 235980P-4605
embalagem
1 ea of
Parâmetros
80 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Impurezas
<10 ppm metals
matriz
spherical silica
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
hydrophilic polymer phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
2000 Å
operating pH range
2.0-8.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
SRT-C User Manual
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)