Documentos Principais
Z227277
Ferrule for Two Piece Fingertight Fitting
Single-taper, for use with Z227269, pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiais
PEEK
embalagem
pkg of 5 ea
compatibilidade
for use with Z227269
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)