Documentos Principais
Z226963
Si Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Spherisorb® Si Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L3
linha de produto
Spherisorb®
embalagem
pkg of 4 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Grupo ativo da matriz
silica phase
tamanho de partícula
5 μm
compatibilidade
for use with 3.0 to 4.6 mm column
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Spherisorb is a registered trademark of Waters
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)