Y0002263
N-Nitroso-diisopropylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine solution
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
EDQM
concentração
in methanol
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of N-nitrosamines in active substances according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.[1]
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Conteúdo relacionado
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.