Y0002214
Celiprolol for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Celiprolol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
família API
celiprolol
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H
chave InChI
VKJHTUVLJYWAEY-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)