Y0002195
Deferasirox impurity F
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Hydrazinobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
família API
deferasirox
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
218 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente