Y0002172
Tilidine for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1R,2S)-rel-2-(Dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
família API
tilidine
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C17H23NO2/c1-4-20-16(19)17(14-10-6-5-7-11-14)13-9-8-12-15(17)18(2)3/h5-8,10-12,15H,4,9,13H2,1-3H3/t15-,17?/m1/s1
chave InChI
WDEFBBTXULIOBB-LDCVWXEPSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)