Documentos Principais
Y0002120
Tapentadol hydrochloride - * psy
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Tapentadol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H23NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
257.80
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
família API
tapentadol
fabricante/nome comercial
EDQM
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N(C[C@@H]([C@@H](CC)c1cc(ccc1)O)C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C14H23NO.ClH/c1-5-14(11(2)10-15(3)4)12-7-6-8-13(16)9-12;/h6-9,11,14,16H,5,10H2,1-4H3;1H/t11-,14+;/m0./s1
chave InChI
ZELFLGGRLLOERW-YECZQDJWSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Tapentadol hydrochloride - * psy EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)