Y0002094
Flupentixol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Flupentixol, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
flupentixol
fabricante/nome comercial
EDQM
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc2c(cc1)Sc3c(cccc3)\C\2=C\CCN4CCN(CC4)CCO
InChI
1S/C23H25F3N2OS/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2/b18-5-
chave InChI
NJMYODHXAKYRHW-DVZOWYKESA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)