SU860207
2in1 KIT, Short thread vial wide opening with short thread polypropylene screw cap
pkg of 100, volume 1.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiais
clear glass vial (wide)
red PTFE/white silicone septum
transparent polypropylene cap (with 6 mm center hole)
dureza
55 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100
disponibilidade
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diâmetro × A × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
espessura do septo
1.0 mm
volume
1.5 mL
conector
thread for 9 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)