Documentos Principais
SU860140
Supelco
Tampa de rosca curta de 9 mm, com revestimento
Ultra-clean, blue polypropylene (with 6 mm center hole)
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
Materiais
blue polypropylene (with 6 mm center hole)
red PTFE/white silicone
Características
Ultra-clean
dureza
55 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1000 ea
diâmetro do septo × espessura
9 mm × 1.0 mm
conector
for 9 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)