Documentos Principais
SU860131
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
thread for 8-425
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiais
black polypropylene (with 5.5 mm center hole)
Características
autoclavable
embalagem
pkg of 1000 ea
Parâmetros
135 °C temp. limit
conector
thread for 8-425
compatibilidade
for use with HITACHI
Descrição geral
These hole caps do not come with septa.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)