Documentos Principais
SU860119
Supelco
Vedações de encaixe com septos de PTFE/silicone
Ultra-clean, gold aluminum (with 5.5 mm center hole), diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, red PTFE/white silicone
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiais
gold aluminum (with 5.5 mm center hole)
red PTFE/white silicone
Características
Ultra-clean
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1000 ea
disponibilidade
not available in USA
diâmetro × espessura
11 mm × 1.3 mm
compatibilidade
for use with 11 mm crimp top
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)