Documentos Principais
SU860061
Supelco
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
volume 0.7 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
amber glass vial
glass
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
7 mm × 40 mm , flat bottom
volume
0.7 mL
conector
thread for 8 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)