Documentos Principais
SU860058
Supelco
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
volume 0.6 mL, clear glass vial (conical), O.D. × H 7 mm × 40 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
clear glass vial (conical)
glass
embalagem
pkg of × 100 ea
D.E. × A
7 mm × 40 mm
volume
0.6 mL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)