SU860027
Vedações de encaixe com septos de PTFE/silicone
pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
24122002
Materiais
silver aluminum (with 4 mm center hole)
white red PTFE/silicone
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1000 ea
diâmetro × espessura
8 mm × 1.3 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)