Documentos Principais
SPRF3
Smoke Point Reference Fuel Blend
Fuel Blend 3 for 22.7 mm (20/80%v/v), certified reference material
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 1.006,00
R$ 1.006,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 1.006,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.006,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)