Documentos
SAAR5885124
Ácido sulfúrico
95-99%, univAR
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352322
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 146 °C)
linha de produto
univAR
Ensaio
95-99%
embalagem
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR5885124LCA)
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR5885124LP)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR5885124LL)
pb
~290 °C (lit.)
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.