Documentos
SAAR4164600
Methylene blue
redox indicator
Sinônimo(s):
Methylene Blue hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18ClN3S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116100
product name
Methylene Blue,
embalagem
pkg of 100 g (SAAR4164600DC)
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4164600CB)
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4164600EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
For laboratory use only
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)