SAAR3745000
Kovacs Indole Reagent
indicator solution, uniLAB™
About This Item
Código UNSPSC:
41116100
Produtos recomendados
Nome do produto
Kovacs Indole Reagent,
linha de produto
uniLAB™
embalagem
pkg of 100 mL (SAAR3745000JT)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
For laboratory use only
Informações legais
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
110.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?