Documentos Principais
SAAR190777
Buffer solution
pH 10.00±0.05 (20 °C±0.1)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
embalagem
poly bottle of 1 × 1 L (SAAR190777KN)
pH
10.00±0.05 (20 °C±0.1)
Aplicação
For laboratory use only
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)