Documentos Principais
SAAR190444
Buffer solution
pH 4.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
embalagem
poly bottle of 1 × 1 L (SAAR190444KN)
pH
4.00
Aplicação
For laboratory use only
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)