Key Documents
SAAR1122720
Ammonium chloride
univAR
Sinônimo(s):
Salmiac
About This Item
Fórmula linear:
NH4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
53.49
Beilstein:
4371014
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
densidade de vapor
1.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 160.4 °C)
linha de produto
univAR
embalagem
pkg of 20 kg (SAAR1122720GL)
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1122720EM)
pf
340 °C (subl.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)