PS901
Dimethyl phthalate
analytical standard
Sinônimo(s):
DMP
About This Item
grau
analytical standard
temperatura de autoignição
1033 °F
embalagem
ampule of 1000 mg
fabricante/nome comercial
Chem Service, Inc. PS-901
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.515 (lit.)
pb
282 °C (lit.)
pf
2 °C (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
146.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)