PS676
Methamidophos
analytical standard
Sinônimo(s):
O,S-Dimethyl phosphoramidothioate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 100 mg
fabricante/nome comercial
Chem Service, Inc. PS-676
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COP(N)(=O)SC
InChI
1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)
chave InChI
NNKVPIKMPCQWCG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
413.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
212 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)