embalagem
ampule of 100 mg
fabricante/nome comercial
Chem Service, Inc. PS-540
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClCC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C11H9Cl2NO2/c12-6-1-2-7-16-11(15)14-10-5-3-4-9(13)8-10/h3-5,8H,6-7H2,(H,14,15)
chave InChI
MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)