PHR9066
10-Bromo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Carbamazepine impurity G (PhEur), 10-Bromocarbamazepine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=Cc2c(cccc2)N(c3c1cccc3)C(=O)N
InChI
1S/C15H11BrN2O/c16-12-9-10-5-1-3-7-13(10)18(15(17)19)14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H,(H2,17,19)
chave InChI
FGWUKVYDIGVLTD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)