PHL89562
Androstenedione
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4-Androstene-3,17-dione, Androstenedione
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
170-171 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
chave InChI
AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.
Os sistemas de água ultrapura Milli-Q® fornecem água livre de contaminantes orgânicos, incluindo hormônios presentes na água da torneira de um laboratório, tornando-a adequada para as análises por LC-MS/MS mais sensíveis.