Documentos Principais
PHL89320
Tanshinone IIA
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
1,6,6-Trimethyl-6,7,8,9-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Dan Shen ketone
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.978,00
R$ 1.978,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.978,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
294.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.978,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
cadeia de caracteres SMILES
Cc1coc2-c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
chave InChI
HYXITZLLTYIPOF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phenanthrenequinone constituent of Chinese medicinal herb Danshen (Salvia miltiorrhiza). Anti-inflammatory. Antioxidant. Cytotoxic against a variety of cell lines, inlcuding human glioma cells.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)