Documentos Principais
PHL89233
Isovitexin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
6-C-Glucosylapigenin, Homovitexin, Saponaretin
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.475,00
R$ 4.475,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.475,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H20O10
Número CAS:
Peso molecular:
432.38
Beilstein:
66651
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.475,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(26)19(28)20(29)21(31-14)16-11(25)6-13-15(18(16)27)10(24)5-12(30-13)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17,19-23,25-29H,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
chave InChI
MYXNWGACZJSMBT-VJXVFPJBSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phytochemical found in medicinal herbs. Antioxidant.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis glycyrrhiza pimpinella
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)