Documentos Principais
PHL85874
7-Acetyllycopsamine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 6.844,00
R$ 6.844,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 6.844,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H27NO6 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
377.86
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 6.844,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@H](OC(C)=O)CCN1CC=C2COC([C@@](C(C)C)(O)[C@@H](O)C)=O.Cl
InChI
1S/C17H27NO6/c1-10(2)17(22,11(3)19)16(21)23-9-13-5-7-18-8-6-14(15(13)18)24-12(4)20/h5,10-11,14-15,19,22H,6-9H2,1-4H3/t11-,14+,15+,17-/m0/s1
chave InChI
RKDOFSJTBIDAHX-OFSOMGBPSA-N
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Please note that the given CAS # refers to the free base as there is no CAS # for the hydrochloride salt available.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)