Documentos Principais
PHL85743
Glucoarabin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Glucoaratin potassium salt, Potassium 9-methylsulfinylnonylglucosinolate
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 5.533,00
R$ 5.533,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 5.533,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H32KNO10S3
Número CAS:
Peso molecular:
545.73
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 5.533,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)