Documentos Principais
PHL84253
Puerarin 6"-xyloside
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4′,7-Dihydroxyisoflavone 8-C-(6′′-xylosylglucoside)
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.025,00
R$ 4.025,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.025,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H28O13
Número CAS:
Peso molecular:
548.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.025,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c3c4[o]cc([c](c4ccc3O)=O)c5ccc(cc5)O)O)O)O)CO[C@@H]2OC[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O
chave InChI
YCFQXQCEEPCZMO-KATYHMCLSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)