Documentos Principais
PHL84251
Pinoresinol 4-glucoside
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.025,00
R$ 4.025,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.025,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H32O11
Número CAS:
Peso molecular:
520.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.025,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)[C@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5cc(c(cc5)O)OC)OC
InChI
1S/C26H32O11/c1-32-18-7-12(3-5-16(18)28)24-14-10-35-25(15(14)11-34-24)13-4-6-17(19(8-13)33-2)36-26-23(31)22(30)21(29)20(9-27)37-26/h3-8,14-15,20-31H,9-11H2,1-2H3/t14-,15-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+/m0/s1
chave InChI
QLJNETOQFQXTLI-WMYFGKAISA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)