Documentos Principais
PHL84210
14-Deoxyandrographolide
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 6.463,00
R$ 6.463,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 6.463,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H30O4
Número CAS:
Peso molecular:
334.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 6.463,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
cadeia de caracteres SMILES
O1CC=C(C1=O)CC[C@H]2[C@]3([C@@H]([C@@]([C@@H](CC3)O)(CO)C)CCC2=C)C
chave InChI
GVRNTWSGBWPJGS-YSDSKTICSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)