Documentos Principais
PHL83883
(−)-Olivil
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 7.860,00
R$ 7.860,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 7.860,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24O7
Número CAS:
Peso molecular:
376.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 7.860,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]([C@](CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)(O)CO2)[C@H]2C3=CC=C(O)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H24O7/c1-25-17-7-12(3-5-15(17)22)9-20(24)11-27-19(14(20)10-21)13-4-6-16(23)18(8-13)26-2/h3-8,14,19,21-24H,9-11H2,1-2H3/t14-,19-,20-/m1/s1
chave InChI
BVHIKUCXNBQDEM-JSNMRZPZSA-N
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)