Documentos Principais
PHL83879
Niranthin
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 7.030,00
R$ 7.030,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 7.030,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H32O7
Número CAS:
Peso molecular:
432.51
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 7.030,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C(OCO2)C2=CC(C[C@H](COC)[C@@H](COC)CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=C1
InChI
1S/C24H32O7/c1-25-13-18(8-16-6-7-20(27-3)21(10-16)28-4)19(14-26-2)9-17-11-22(29-5)24-23(12-17)30-15-31-24/h6-7,10-12,18-19H,8-9,13-15H2,1-5H3/t18-,19-/m0/s1
chave InChI
RCFGIEPQSDGMJJ-OALUTQOASA-N
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)