Documentos Principais
PHL83414
L-Proline
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.051,00
R$ 2.051,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.051,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
115.13
Beilstein:
80810
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.051,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
228 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)