Documentos Principais
PHL83305
Poliumoside
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.340,00
R$ 4.340,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.340,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H46O19
Número CAS:
Peso molecular:
770.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.340,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1C)O)O)O)OC2C(C(OC(C2OC(=O)\C=C\c5cc(c(cc5)O)O)COC4OC(C(C(C4O)O)O)C)OCCc3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C35H46O19/c1-14-24(41)26(43)28(45)33(50-14)49-13-22-31(53-23(40)8-5-16-3-6-18(36)20(38)11-16)32(54-35-29(46)27(44)25(42)15(2)51-35)30(47)34(52-22)48-10-9-17-4-7-19(37)21(39)12-17/h3-8,11-12,14-15,22,24-39,41-47H,9-10,13H2,1-2H3/b8-5+
chave InChI
YMWRMAOPKNYHMZ-VMPITWQZSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)