Documentos Principais
PHL82559
Hexahydrocurcumin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(RS)-5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 7.634,00
R$ 7.634,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 7.634,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26O6
Número CAS:
Peso molecular:
374.43
Beilstein:
2486876
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 7.634,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC(O)CCC1=CC(OC)=C(O)C=C1)CCC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
chave InChI
RSAHICAPUYTWHW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
424.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
218 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)