Documentos Principais
PHL82554
Gossypetin 3-methylether
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7,8-trihydroxy-3-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,7,8-Pentahydroxy 3-methoxyflavone
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.393,00
R$ 4.393,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.393,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12O8
Número CAS:
Peso molecular:
332.26
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.393,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C2C(C(C(OC)=C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
InChI
1S/C16H12O8/c1-23-16-13(22)11-9(19)5-10(20)12(21)15(11)24-14(16)6-2-3-7(17)8(18)4-6/h2-5,17-21H,1H3
chave InChI
WLHKPDQFOBROCS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the solubility of Gossypetin 3-methylether product, PHL82554
    1 answer
    1. Solubility testing for this product is not conducted. However, the product should typically be soluble in Methanol, Chloroform, Dichloromethane, Ethyl Acetate, DMSO, and Acetone.