PHL80511
Oxysophocarpine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Sophocarpidine, Sophocarpine N-oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC[C@](N1C2)([H])[C@@]3([H])CCC[N]4(O)CCC[C@]2([H])[C@]43[H]
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-17(19)8-2-4-11(15(12)17)10-16(13)14/h1,7,11-13,15H,2-6,8-10H2/t11-,12+,13+,15-,17?/m0/s1
chave InChI
QMGGMESMCJCABO-LHDUFFHYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.