Documentos Principais
PHL80106
2-Hydroxyethyl salicylate
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Ethylene glycol monosalicylate, Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 2.051,00
R$ 2.051,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 2.051,00
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4COOCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
2255685
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.051,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
p.e.
166 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
chave InChI
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
339.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
171 °C - DIN 51758
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)