Documentos Principais
LMPS170
Polysulfide in light mineral oil
2.0000% (20000), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 1.232,00
R$ 1.232,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 1.232,00
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.232,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
concentração
2.0000% (20000)
cadeia de caracteres SMILES
S(SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C)SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C
InChI
1S/C18H38S3/c1-13(15(3,4)5)17(9,10)19-21-20-18(11,12)14(2)16(6,7)8/h13-14H,1-12H3
chave InChI
AVVJXRYTKMKDQS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)