Documentos Principais
K5172-U
Omnifit® EZ Benchmark Replacement Glass Columns
I.D. × L 35 mm × 330 mm
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Omnifit 006ERG-35-33
Nível de qualidade
técnica(s)
LPLC: suitable
D.I. × C
35 mm × 330 mm
Descrição geral
Replacement glass columns are available in a wide range of bore sizes and lengths. This not only enables you to replace a column should breakage occur, but allows you to obtain several different length columns to use with endpieces you already have for that bore size. The modular nature of our column ranges means that for the ultimate flexibility you can mix and match column sizes with different endpiece types to your specific requirements.
Informações legais
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)