K08971305
Kromasil® Eternity™ XT C18 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 10 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
linha de produto
Kromasil®
fabricante/nome comercial
Kromasil® X10CLP10
disponibilidade
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
100 mm × 10 mm
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
100 Å
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)